43807
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 50,000
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~44600
Mp ~45900
Mw ~47300
Mw/Mn ~1.06
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)