Documenti fondamentali
56051
Tubing Coupler
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
Tefzel®
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
LPLC: suitable
Raccordi
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
Note legali
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Union PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Z227242
Union