Documenti fondamentali
Z105058
Sigma-Aldrich
Tubing fitting assortment kit
stored in a clear PS box
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F19625-0000
Descrizione generale
Comes in hinged-top, clear PS box
Connector type x 2
Straight, 5 sizes
Stepped, 6 sizes
"T", 6 sizes
"Y", 6 sizes
Quick disconnects, 3 sizes
PE cup-type stoppers, 12 sizes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6