548652-U
Smart SPME Fiber Assembly
PA, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Smart SPME Fiber Assembly, Polyacrylate (PA), df 85 μm(PA, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiali
StableFlex fiber
silver hub
Misura
23 ga
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PA coating
Compatibilità
(for polar semivolatiles (MW 80 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)