Documenti fondamentali
53812-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 3 mm
Area superficiale
135 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le colonne per HPLC Ascentis Express, grazie alla tecnologia delle particelle Fused-Core®, offrono l′alta velocità e l′elevata efficienza delle particelle di dimensioni inferiori a 2 μm, mantenendo ridotte nel contempo le contropressioni. La combinazione di alta efficienza e bassa contropressione è un grande vantaggio per tutti coloro che utilizzano la UPLC® (o altri sistemi a pressione ultra-alta) e l′HPLC convenzionale.
Per ulteriori informazioni su questa nuova tecnologia, si rimanda alla pagina Ascentis Express
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silvia Jakabová et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 295-301 (2012-03-07)
Hyoscyamine (atropine) and scopolamine are the predominant tropane alkaloids in the Datura genus, occurring in all plant organs. The assessment of the alkaloid content of various plant parts is essential from the viewpoint of medical use, but also as a
Judy Stone
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1378, 301-320 (2015-11-26)
Serum from bar-coded tubes, and then internal standard, are pipetted to 96-well plates with an 8-channel automated liquid handler (ALH). The first precipitation reagent (methanol:ZnSO4) is added and mixed with the 8-channel ALH. A second protein precipitating agent, 1 %
Babu Rao Chandu et al.
SpringerPlus, 2(1), 194-194 (2013-06-07)
A bioequivalence study was proved of generic Febuxostat 80 mg tablets (T) in healthy volunteers.For this purpose, Authors developed a simple, sensitive, selective, rapid, rugged and reproducible liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of Febuxostat (FB) in human
Petra Šilarová et al.
Food chemistry, 237, 471-480 (2017-08-03)
The degradation of catechins and other phenolics in green tea infusions were monitored using fast HPLC/MS separation. The final separation was performed within 2.5min using Ascentis Express C18 column (50mm×2.1mm i.d.) packed with 2μm porous shell particles. Degradation was studied
Pankaj Partani et al.
Journal of chromatographic science, 54(8), 1385-1396 (2016-05-27)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous determination of simvastatin (SV) and simvastatin acid (SVA) in human plasma. To improve assay sensitivity and achieve simultaneous analysis, SVA monitored in (-)ESI (electrospray ionization) mode within
Articoli
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
Ascentis® Express C18 is the first choice when starting a new separation method.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC