53581-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L43
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3 cm × 4.6 mm
Area superficiale
135 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
PFP (pentafluorophenyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
Protocolli
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®