Documenti fondamentali
51851
Supelco
Dietilentriammina
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′-diaminodietilammina, 2,2′-iminodietilammina, Bis(2-aminoetil)ammina
About This Item
Formula condensata:
(NH2CH2CH2)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.17
Beilstein:
605314
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Temp. autoaccensione
676 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.483-1.485
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
199-209 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)