Documenti fondamentali
51166-U
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.2μm, pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Confezionamento
pkg of 5 ea
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Determination of the thyroid hormones T4, T3 and rT3 from plasma using an Ascentis Express RP-Amide cartridge to trap the analytes, and a Phenyl-Hexyl column to resolve them.