Key Documents
51167-U
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.2μm, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
TM=["EXP"] Guard Column Filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Confezionamento
pkg of 10 ea
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)