50993-U
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware (column)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L86
Descrizione
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Classi chimiche degli analiti
glycans
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Parametri
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydroxy, penta- phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Categorie correlate
Descrizione generale
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
50993-U | 4061833363607 |