50521-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Area superficiale
90 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)