504947
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
operating pH range
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Eccellente riproducibilità
- Picchi eccezionalmente netti per analiti acidi e basici
- Separazioni LC-MS stabili e a basso spurgo
- Separazione di peptidi e piccole proteine
- L′idrofobicità inferiore rispetto a molte colonne C18 confrontabili favorisce analisi più rapide.
Note legali
Applicazioni
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Chromatograms
application for HPLCapplication for SPE, application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.