504270
Provetta Supelclean™ LC-18 SPE
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean™
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
Grado di funzionalizzazione
~11.5% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
- Artesunate, dihydroartemisinin, mefloquine, amodiaquine and desethylamodiaquine in human plasma samples prior to their determination by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) coupled to electrochemical (EC) detector or ultraviolet (UV) detector.
- Ursodeoxycholic acid in blood serum samples prior to its analysis by HPLC-UV.
- Calycosin-7-O-β-D-glucoside, ononin, astragaloside IV, astragaloside I and ferulic acid in rat plasma samples after oral administration of Danggui Buxue Tang extract, prior to their pharmacokinetic studies by LC coupled to mass spectrometry (MS).
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology