47056
WSFA-2
0.1 wt. % each component in deionized water
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
qualitative standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL
Concentrazione
0.1 wt. % each component in deionized water
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Analita
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)