44421
Flacone capillare CERTAN®
10 ml bottle, diam. × H 30 mm × 71 mm
Sinonimo/i:
Flacone capillare CERTAN®
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
diam. × alt.
30 mm × 71 mm
Volume
10 mL
Descrizione generale
SUGGERIMENTO: Per estrarre una soluzione dai flaconcini capillari CERTAN® usare una siringa con ago di diametro non superiore a 0,8 mm e almeno 70 mm di lunghezza.
Questi flaconcini offrono il vantaggio di una fiala sigillata insieme alla flessibilità di un flacone con tappo a vite o di un flaconcino con setto. Questi contenitori esclusivi di campioni, con tappo a vite e apertura capillare di 1,2 × 28 mm di altezza sono progettati per la conservazione di campioni volatili e standard di riferimento.
Vantaggi:
Applicazione:
Vantaggi:
- Nessuna variazione apprezzabile della concentrazione, anche da aperti
- Conservazione protetta, minima evaporazione
- Riduce al minimo il rischio di contaminazione
- Riempimento ed estrazione del campione con una siringa standard per GC
- Essenzialmente a prova di fuoriuscite
- Tappo a vite rivestito in PTFE
Applicazione:
- Conservazione di liquidi estratti da fiale di vetro convenzionali
- Conservazione di soluzioni madre e standard
- Conservazione di campioni difficili, come i composti alogeni volatili e gli aromatici BTEX
- Archiviazione di campioni ed estratti per la produzione o il CQ
Applicazioni
To extract a solution from CERTAN® capillary vials use a syringe with a needle diameter of 0.8 mm or smaller and a minimum 70 mm length.
Note legali
CERTAN is a registered trademark of LGC Group
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)