Documenti fondamentali
43043
Supelco
Pivaloyl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤10% water (calculated from elemental analysis)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C[C@H](OC(C(C)(C)C)=O)CC([O-])=O)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)11(16)17-9(7-10(14)15)8-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3/t9-/m1/s1
YICAQFPUDACYGQ-SECBINFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)