Documenti fondamentali
43002
Supelco
all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)