Documenti fondamentali
33317-U
Supelco
Block #2
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Sinonimo/i:
Heater block
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.77
Lungh. × Largh. × Alt.
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
Diam. fori × D
17 mm × 24 mm
Compatibilità
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Caratteristiche e vantaggi
Useful with Supelco 0.1-2 mL reaction vessels.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)