Documenti fondamentali
33106
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Materiali
clear glass bottle
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 36 ea
D.E. × alt.
36.6 mm × 62.8 mm
Volume
30 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Descrizione generale
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Applicazioni
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)