Z113980
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
Descrizione
USP Type I
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacità
30 mL
diam. × alt.
37 mm × 63 mm
Volume
30 mL
Colore
clear
Raccordi
opening for 20 mm
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z113980-12EA | 4061832325743 |
Z113980-288EA | 4061832325750 |