Documenti fondamentali
3135-U
Supelco
Female Luer to ¼ in. Hose Barb (nylon)
pkg of 2 ea
Sinonimo/i:
Air Sampling Pump Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for connecting air sampling tubes with male luer to pump tubing
Dispositivo per il campionamento dell'aria
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3