Documenti fondamentali
21016
Supelco
Male Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
Confezionamento
pkg of 20 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Male Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3