Documenti fondamentali
5028-U
Supelco
Campionatori a secco ASSET® EZ4
pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Campionatore a secco ASSET® EZ4-NCO
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Nome Commerciale
ASSET®
Confezionamento
pkg of 50 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Matrice
DBA-impregnated glass fiber filters
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Descrizione generale
I campionatori a secco ASSET® EZ4 sono disponibili in confezioni convenienza da 50 unità. Sono compatibili con il campionamento di monomeri e oligomeri di isocianato e sono caratterizzati da una sensibilità eccezionale per la raccolta e la determinazione di isocianati in fase vapore o dispersi come particolato.
I campionatori a secco ASSET® EZ4 sono di facile impiego, a tutto vantaggio di chi li deve utilizzare. Forniscono con continuità risultati affidabili, che si dimostrano utili in concomitanza con analisi LC-MS o LC-MS/MS.
Applicazioni
I campionatori a secco ASSET® EZ4 vengono usati per la raccolta e il monitoraggio di campioni d′aria in svariati comparti industriali, per effettuare ad esempio verifiche ambientali, valutazioni connesse alla salute sui luoghi di lavoro o controlli sulla sicurezza.
Note legali
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silvia Puscasu et al.
The Annals of occupational hygiene, 59(7), 872-881 (2015-04-09)
4,4'-methylene diphenyl diisocyanate (MDI) aerosol exposure evaluation in spray foam insulation application is known to be a challenge. Current available techniques are either not user-friendly or are inaccurate or are not validated for this application. A new sampler has recently
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.