29661-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial™
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Sinonimo/i:
Low Adsorption Certified Vial Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Caratteristiche
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)