Key Documents
29626-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel needle
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002986
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.47 mm
Volume
10 μL
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)