29549-U
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Tenax® GR
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tenax® GR, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiali
glass TD tube
Livello qualitativo
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Tenax GR
Compatibilità
suitable for (extends the range of Tenax TA)
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categoria alternativa più verde
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)