Documenti fondamentali
11049-U
Supelco
Adsorbente polimerico poroso Tenax®
matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500g
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Nome del prodotto
Adsorbente polimerico poroso Tenax®, matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500 g
Stato
solid
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 500 g
Parametri
350 °C temp. limit
Area superficiale
~25 m2/g
Matrice
Tenax GR
Dimensione particelle
20-35 mesh
Densità
~0.40 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
Il polimero poroso Tenax, basato su 2,6-difenil-p-fenilen ossido, è ampiamente usato come adsorbente sia nella raccolta di aria che in applicazioni di intrappolamento. La sua struttura esclusiva offre caratteristiche di adsorzione/desorzione alternative e desiderabili in confronto ad altri polimeri porosi.
Per maggiori informazioni su qualsiasi nostro adsorbente visitare sigma-aldrich.com/adsorbents
Tenax GR is a composite material containing 70% Tenax TA and 30% graphite carbon.
Note legali
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Tenax® GR O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29549-U
Tenax® GR
Tenax® TA stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
20010-U
Tenax® TA
Tenax® TA glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
Supelco
28281-U
Tenax® TA
Tenax® GR stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
20011-U
Tenax® GR
Tenax® TA 35/60 mesh, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29530-U
Tenax® TA
Retention characteristics of some volatile compounds on Tenax GR.
Dostal VKM and Churacek J.
Journal of Chromatography A, 642 (1), 379-382 (1993)
Evaluation of Tenax-GR adsorbent for the passive sampling of volatile organic compounds at low concentrations.
Cao X and Hewitt N.
Atmos. Environ., Part A, 27 (12), 1865-1872 (1993)
Handbook of Water Analysis.
Leo M, et al.
Technology & Engineering, 625-625 (2007)
Jae Hwan Lee et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(11), 1503-1517 (2006-11-23)
Four popular thermally desorbable adsorbents used for air sampling (Tenax TA, Tenax GR, Carbopack B, and Carbopack X) are examined for the potential to form artifacts with ozone (O3) at environmental concentrations. The performance of these adsorbents for the ketone