Documenti fondamentali
29434-U
Supelco
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, amber glass vial, clear polyethylene cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
amber glass vial
clear polyethylene cap
Caratteristiche
closure type polyethylene cap (starburst interior)
Confezionamento
pkg of 250 ea
D.E. × alt. × D.I.
8 mm × 40 mm × 6 mm
Volume
1 mL
Raccordi
plug for 8 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)