28411-U
6.35 mm/6.35 mm Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Descrizione
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
Confezionamento
pk of 3
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)