20013-U
Carbotrap® 217 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Carbon adsorbent, TD Tube
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbotrap® 217, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Materiali
stainless steel TD tube
agenzia
EPA TO-14 (Air Toxics)
EPA TO-17
Descrizione
Sealed with TDS³ storage container
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
preconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Carbotrap® 217 (packed with Carbotrap B and Carboxen-1000)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve (CMS)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Categoria alternativa più verde
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)