Documenti fondamentali
27361
Supelco
Setti, bianchi, PTFE/silicone
septum diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 0.005 in., pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
white PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
Diam. setto × spess. × spess. PTFE
20 mm × 0.125 in. × 0.005 in.
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm cap
Descrizione generale
Septa are used for sealing applications. Septa, white PTFE/silicone is for use with most organic solvents (until pierced). Not recommended for use with chlorosilanes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)