27210
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
17 mm × 60 mm
Volume
7 mL
Raccordi
thread for 15-425
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)