27154
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic hole cap
Caratteristiche
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
149 °C temp. limit
diam. × alt.
18 mm × 9.7 mm
Diam. fori
9 mm
Raccordi
thread for 15-425
Compatibilità
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)