Documenti fondamentali
22999
Supelco
Valco® Unions
internal reducing, bore 0.75 mm, for connecting 1/8 to 1/16 in.
Sinonimo/i:
Internal reducing union
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel (nuts and ferrules included)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Foro
0.75 mm
Raccordi
1/16 in. Valco
1/8 in. Valco
Compatibilità
for connecting 1/8 to 1/16 in.
Descrizione generale
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6