22992
Oxiclear™ Disposable Oxygen/Moisture Trap
1/8 in. fitting
Sinonimo/i:
DISPOSABLE PURIFIER 1/8 EA
About This Item
Prodotti consigliati
Raccordi
1/8 in. fitting
Categorie correlate
Descrizione generale
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
Dimensions:
- Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
Note legali
Oxiclear is a trademark of Labclear
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Catalysis in flow: the practical and selective aerobic oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Green Chemistry, 12, 2157-2163 (2010)