Documenti fondamentali
23989
Supelco
Economy Water Vapor Trap Refill
pkg of ~475 cc
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Descrizione generale
Blend of Molecular Sieve 13X and Molecular Sieve 4A with indicating capability.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acqua suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
270733
Acqua