22627
PID lamp window cleaning kit
pkg of 1 ea
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41100000
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
Cleaning kit includes aluminum oxide cleaning compound, swabs, and instructions.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)