22488
Boccola capillare Supeltex M-2A, per uso generale
Indented blank (drill to fit your column), pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 ea
Compatibilità
Indented blank (drill to fit your column)
Descrizione generale
Caratteristiche: si blocca 1/4 di giro dopo aver serrato con le dita. Elevata riutilizzabilità Non aderisce a metallo o al vetro
Composizione: DuPont VESPEL SP-21 (85% poliimmide, 15% grafite)
Temperatura massima: 400 °C
Composizione: DuPont VESPEL SP-21 (85% poliimmide, 15% grafite)
Temperatura massima: 400 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Note legali
Configurato per
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)