Documenti fondamentali
20256-U
Supelco
ORBO 70 Sorbent Tube
5% Na₂CO₃ on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8mm × 100mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
ORBO 70 Sorbent Tube, Chromosorb P, 30/60 mesh
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
ORBO 70 5% Na2CO3 on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ORBO
Composizione
Bed A, 335 mg
Bed B, 165 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 70
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
8 mm × 100 mm
Matrice
5% Na2 CO3 on Chromosorb-P
Dimensione particelle
30-60 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Note legali
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20256-U4061834410447