20044
ORBO™ 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 1614
OSHA 50,97
Nome Commerciale
ORBO™
Composizione
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 353
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 75 mm
Matrice
HBr on petroleum charcoal
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
- ORBO™ 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)