Documenti fondamentali
20038
Supelco
Tappo in PUF grande pre-pulito ORBO 2000, ricambio
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Cartucce in PUF grandi
About This Item
Codice UNSPSC:
47131900
Materiali
polyurethane (foam)
agenzia
ASTM® D6209
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
Descrizione
Large PUF
Replacement
Nome Commerciale
ORBO
Caratteristiche
precleaned
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 2000
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 cm × 7.6 cm
Matrice
PUF Polyurethane Foam
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
I tappi in PUF di densità adeguata intrappolano efficacemente i contaminanti senza creare un′eccessiva contropressione. I tappi in PUF vengono talvolta utilizzati insieme a un adsorbente supplementare, come la resina Amberlite XAD®-2, per raccogliere un maggiore numero di contaminanti volatili o insieme a un filtro per intrappolare le particelle.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)