10288
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep C, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Confezionamento
bottle of 75 cc
Produttore/marchio commerciale
Hayes Separation Inc
Parametri
250 °C temp. limit
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Area superficiale
~442 m2/g
Matrice
HayeSep C
Dimensione particelle
60-80 mesh
Densità
~0.32 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
480.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
248.88 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)