Documenti fondamentali
1.19507
Supelco
Sodium standard solution
traceable to SRM from NIST NaNO₃ in H₂O 1000 mg/l Na Certipur®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
pH
7 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Concentration     β (Na): 990 - 1010 mg/l
Determination method: alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4