1.19781
Iron standard solution
traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur®
Sinonimo/i:
Iron Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.015 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.