719374
Sodium sulfate-33S
98 atom % 33S, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Na233SO4
Peso molecolare:
142.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 33S
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][33S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+1
PMZURENOXWZQFD-JCIGTKTHSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)