IRMM645
Sulfur-32S
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
32S
Produttore/marchio commerciale
JRC
Concentrazione
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
Risultati analitici
IRMM645
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)