NIST999C
Potassium chloride
Primary Standard, NIST® SRM®
Sinonimo/i:
Potassium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Potassio cloruro, NIST®SRM®
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 30 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
Applicazioni
Altre note
Potassium (K), Chlorine (Cl), Potassium chloride (KCl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Alkalinity (as KOH), Aluminum (Al), Calcium (Ca), Fluorine (F), Sodium (Na), Rubidium (Rb), Sulfur (S), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)