ZRB1794
Anti-USP7 Antibody, clone 1E19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E19, recombinant monoclonal
Descrizione
1E19 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 128.3 kDa
observed mol wt ~130 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
mouse, human, monkey
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, monkey, porcine, feline, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP7(7874)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected USP7 in K562 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution from a representative lot detected USP7 in U2OS, Jurkat, NIH3T3, and Cos7 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected USP7 in human colon tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected USP7 in Jurkat cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound USP7 with a KD of 1.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1