Documenti fondamentali
Z763152
Prism centrifuge adapters
for 0.2 mL tubes, pack of 8 ea
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 0.2 mL tubes
Confezionamento
pack of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Labnet C1222-8
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Note legali
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)