Documenti fondamentali
Z744116
Freezer box divider
to hold, 49 tube(s), pk of 12
Sinonimo/i:
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
Caratteristiche
to hold 49 tube(s)
Confezionamento
pack of 12
pk of 12
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech FBCD-3000
Descrizione generale
Freezer box divider, 49 hole 12/pk
Applicazioni
Cryogenics
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)